Learn More
Bromine, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10483683 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Plastic Coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10483683 500 mL Plastic Coated Glass Bottle 500mL
10278312 100 mL Plastic Coated Glass Bottle 100mL
10452553 1 L Plastic Coated Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10483683 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 402845000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7726-95-6
Formula molecolare Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
Numero MDL MFCD00010896
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 58.7°C
Materiale o nome chimico Bromine
Punto di fusione -7.2°C
Colore Red to Brown
Forma fisica Fuming Liquid
Quantità 500 mL
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodometry)
Formula lineare Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Indice di Merck 15, 1401
Informazioni di solubilità Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concd hcl, aq solns of bromides, freely soluble in alcohol, ether, chcl3, ccl4, cs2
IUPAC Name bromide
Peso formulazione 159.82
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Plastic Coated Glass Bottle
Gravità specifica 3.111
Densità 3.1110g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.