Learn More
Bromine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10510721 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10510721 100 mL 100mL
10182180 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10510721 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/4000/PB05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7726-95-6
Formula molecolare Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
Numero MDL 10896
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name bromide
SMILES [Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 58.7°C
Punto di fusione -7.2°C
Colore Brown-Red
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Peso formulazione 159.82g/mol
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 230mbar at 20°C
Densità Vapor Density: 5.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.