Learn More
Bromine, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15621530 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15621530 100 mL 100mL
15641530 250 mL 250mL
15651530 500 mL 500mL
15631530 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15621530 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 16050100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7726-95-6
Formula molecolare Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
Numero MDL MFCD00010896
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
IUPAC Name bromide
SMILES [Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Bromine
Quantità 100 mL
Numero UN 1744
Peso formulazione 159.81g/mol
Percent Purity ≥99% (RT)
Grado puriss. p.a.
Pressione del vapore 671mmHg (55°C), 175mmHg (20°C)
Densità 3.119g/mL at 25°C; Vapor Density: 7.14 (vs air)