Learn More
Bromine, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15651530 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15651530 500 mL 500mL
15621530 100 mL 100mL
15641530 250 mL 250mL
15631530 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15651530 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 16050500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemische Identifikatoren
CAS 7726-95-6
Formula molecolare Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
Numero MDL MFCD00010896
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
IUPAC Name bromide
SMILES [Br-]
Spezifikation
Materiale o nome chimico Bromine
Quantità 500 mL
Numero UN 1744
Peso formulazione 159.81g/mol
Percent Purity ≥99% (RT)
Grado puriss. p.a.
Pressione del vapore 671mmHg (55°C), 175mmHg (20°C)
Densità 3.119g/mL at 25°C; Vapor Density: 7.14 (vs air)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.