Learn More
Bromine, Reagent grade, Honeywell
Codice prodotto. 15611800 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15611800 100 mL 100mL
15631800 500 mL 500mL
15621800 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15611800 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 207888100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7726-95-6
Formula molecolare Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
Numero MDL MFCD00010896
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
IUPAC Name bromide
SMILES [Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Bromine
Quantità 100 mL
Numero UN 1744
Peso formulazione 159.81g/mol
Grado Reagent
Pressione del vapore 671mmHg (55°C), 175mmHg (20°C)
Densità 3.119g/mL at 25°C; Vapor Density: 7.14 (vs air)