Learn More
Bromine Water, Saturated, Chem-Lab
Codice prodotto. 13278293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
GVB
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13278293 1 L GVB 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13278293 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.0211.1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Saturated bromine solution for laboratory use, ASTM-D-129
Specifica
Materiale o nome chimico Bromine
CAS 7726-95-6
Formula molecolare Br
Numero UN UN1744
Sinonimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
IUPAC Name molecular bromine
Molecular Weight (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Peso formulazione 159.81g/mol
Imballaggio GVB
Densità 1.02g/mL
Quantità 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromine water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromine