Learn More
alpha-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, 97%
Codice prodotto. 10502161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10502161 10 g Bottiglia in vetro 10g
10295140 5 g Bottiglia in vetro 5g
10219313 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10502161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146330100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1765-40-8
Numero MDL MFCD00000299
InChI Key XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
PubChem CID 74484
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 19.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7200g/mL
Punti di ebollizione 174.0°C to 175.0°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H2BrF5
Formula lineare C6F5CH2Br
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.4720
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.72
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Molecular Weight (g/mol) 260.98
Peso formulazione 260.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.