Learn More
alpha-Bromo-2'-acetonaphthone, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 147480500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 613-54-7 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 50g
Codice prodotto. 10031650
  • 180.00€ / 50g
Spedizione stimata: 30-07-2021
Identificatori chimici
613-54-7
249.107
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
69179
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
C12H9BrO
MFCD00004109
2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
2-bromo-1-naphthalen-2-ylethanone
Specifica
α-Bromo-2'-acetonaphthone
Glass bottle
82°C to 85°C
98%
97.5
98%
C10H7COCH2Br
2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
249.107
249.11
≥97.5%
Authentic
Brown-Purple
50g
613-54-7
100.0
C12H9BrO
MFCD00004109
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-naphthalen-2-ylethanone
69179
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • a-Bromo-2'-acetonaphthone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti
Certificati