Learn More
Bromo-2’-nitroacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromo-2'-nitroacetophenone |
| CAS | 6851-99-6 |
| Formula molecolare | C8 H6 Br N O3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Bromo-1-(2-nitrophenyl)ethanone, 2-Nitrophenacyl Bromide, NSC 54389, o-Nitrophenacyl Bromide, alpha-Bromo-2-nitroacetophenone, alpha-Bromo-o-nitroacetophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1C(=O)CBr |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-(2-nitrophenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 244.042 |
| Peso formulazione | 242.953 |