missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-Bromo-o-tolunitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3735446
23.93 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.


Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
22115-41-9
C8H6BrN
196.05
MFCD00001794
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl
89599
2-(bromomethyl)benzonitrile
BrCC1=CC=CC=C1C#N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
22115-41-9
C8H6BrN
196.05
MFCD00001794
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl
89599
2-(bromomethyl)benzonitrile
BrCC1=CC=CC=C1C#N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico α-Bromo-o-tolunitrile
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 74°C
Colore Brown-Gray to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrCH2C6H4CN
Quantità 5 g
Beilstein 09, 470
Peso formulazione 196.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Bromo-o-tolunitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'