Learn More
alpha-Bromo-p-tolunitrile, 98%
Codice prodotto. 10397240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10397240
Marca: Thermo Scientific Acros 162760500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17201-43-3 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17201-43-3
Formula molecolare C8H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 196.05
Numero MDL MFCD00001829
InChI Key UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanobenzyl bromide, 4-bromomethyl benzonitrile, p-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-benzonitrile, alpha-bromo-p-toluonitrile, p-bromomethyl benzonitrile, 4-cyano benzyl bromide, benzonitrile, p-bromomethyl
PubChem CID 86996
IUPAC Name 4-(bromomethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico α-Bromo-p-tolunitrile
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 113°C to 117°C
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2C6H4CN
Quantità 50 g
Beilstein 09, 499
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Peso formulazione 196.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Bromo-p-tolunitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.