Learn More
Bromo-Peg3-Bromide, TRC
Codice prodotto. 30332683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332683 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332683 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB80054050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromo-Peg3-Bromide
CAS 31255-10-4
Formula molecolare C6H12O2Br2
Quantità 50 mg
Sinonimo Ethane, 1,2-Bis(2-Bromoethoxy)-
InChI Formula InChI=1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
SMILES BrCCOCCOCCBr
IUPAC Name 1,2-bis(2-bromoethoxy)ethane
Molecular Weight (g/mol) 275.96
Peso formulazione 273.9204