Learn More
alpha'-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, 98%
Codice prodotto. 10740781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10740781 5 g Bottiglia in vetro 5g
10351194 1 g Bottiglia in vetro 1g
10678444 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10740781 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 312990050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 402-49-3 | C8H6BrF3 | 239.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-49-3
Formula molecolare C8H6BrF3
Molecular Weight (g/mol) 239.04
Numero MDL MFCD00000403
InChI Key IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromomethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzylbromide, p-trifluoromethyl benzyl bromide, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
PubChem CID 123062
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico α'-Bromo-α, α, α-trifluoro-p-xylene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30°C to 34°C
Colore White to Yellow
Densità 1.5400g/mL
Punti di ebollizione 65°C to 69°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4CH2Br
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.54
Peso formulazione 239.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid