Learn More
Bromoacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11477017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477017 250 g 250g
11467017 1000 g 1000g
11487017 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11477017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14403.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.948 g/mol
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
Solubility
Soluble in water, alcohol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. It is hygroscopic in nature and sensitive to light and air. Handle and store under inert gas. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-08-3
Formula molecolare C2H3BrO2
Molecular Weight (g/mol) 138.948
Numero MDL MFCD00002678
InChI Key KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC Name 2-bromoacetic acid
SMILES C(C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetic acid
Punto di fusione 44°C to 49°C
Densità 1.93
Punti di ebollizione 207°C to 209°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Formula lineare BrCH2CO2H
Quantità 250 g
Numero UN UN3425
Beilstein 506167
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Indice di Merck 14,1400
Informazioni di solubilità Soluble in water, alcohol
Peso formulazione 138.95
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromoacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromoacetic acid