Learn More
Bromoacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 10112420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Pail
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10112420 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10316360 250 g Bottiglia in vetro 250g
10216883 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
13498298 10 kg Plastic Pail 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10112420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    133.00€ / 1kg
    Risparmia 4.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-08-3
Formula molecolare C2H3BrO2
Molecular Weight (g/mol) 138.95
Numero MDL MFCD00002678
InChI Key KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC Name 2-bromoacetic acid
SMILES C(C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetic acid
Punto di fusione 49.0°C to 51.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.9300g/mL
Punti di ebollizione 208.0°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CO2H
Quantità 1 kg
Beilstein 02,213
Indice di Merck 15,1407
Gravità specifica 1.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
Peso formulazione 138.95
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass or Crystalline Powder, Flakes, Crystals and/or Chunks