Learn More
Bromoacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 10316360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Pail
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10316360 250 g Bottiglia in vetro 250g
10112420 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10216883 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
13498298 10 kg Plastic Pail 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10316360 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106572500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.55€
    51.00€ / 250g
    Risparmia 1.55€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-08-3
Formula molecolare C2H3BrO2
Molecular Weight (g/mol) 138.95
Numero MDL MFCD00002678
InChI Key KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC Name 2-bromoacetic acid
SMILES C(C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetic acid
Punto di fusione 49.0°C to 51.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.9300g/mL
Punti di ebollizione 208.0°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CO2H
Quantità 250 g
Beilstein 02,213
Indice di Merck 15,1407
Gravità specifica 1.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
Peso formulazione 138.95
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass or Crystalline Powder, Flakes, Crystals and/or Chunks
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromoacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.