Learn More
Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester, 90%
Codice prodotto. 11915591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 11915591
Marca: Thermo Scientific Acros 427780050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 42014-51-7 | C6H6BrNO4 | 236.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42014-51-7
Formula molecolare C6H6BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 236.02
Numero MDL MFCD00058571
InChI Key NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-succinimidyl bromoacetate, bromoacetic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-bromoacetyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-dioxoazolidinyl 2-bromoacetate, bromoacetic acid n-succinimidyl ester, pubchem11830, n-succinimidylbromoacetate, n-bromoacetoxy succinimide, bicl212, n-hydroxysuccinimide bromoacetate
PubChem CID 3565210
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-bromoacetate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Colore White
Analisi elementare 88% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 236.02
Percent Purity 90%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.