Learn More
Bromoacetic anhydride, 95%
Codice prodotto. 10244884 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10244884 5 g Bottiglia in vetro 5g
10788425 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10244884 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426700050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    147.00€ / 5g
    Risparmia 5.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13094-51-4 | C4H4Br2O3 | 259.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13094-51-4
Formula molecolare C4H4Br2O3
Molecular Weight (g/mol) 259.87
Numero MDL MFCD00045041
InChI Key FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
PubChem CID 4259817
IUPAC Name (2-bromoacetyl) 2-bromoacetate
SMILES C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetic anhydride
Punto di fusione 40°C to 44°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (ex Br) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2C(=O)OC(=O)CH2Br
Quantità 5 g
Peso formulazione 259.87
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid