Learn More
Bromoacetonitrile, 97%
Codice prodotto. 10164750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10164750 25 g Bottiglia in vetro 25g
10451071 5 g Bottiglia in vetro 5g
10246370 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10164750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221860250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 590-17-0 | C2H2BrN | 119.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-17-0
Formula molecolare C2H2BrN
Molecular Weight (g/mol) 119.95
Numero MDL MFCD00001884
InChI Key REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
PubChem CID 11534
IUPAC Name 2-bromoacetonitrile
SMILES BrCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetonitrile
Nota nome 97%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7200g/mL
Punti di ebollizione 148°C to 150°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CN
Indice di rifrazione 1.4786 to 1.4806
Quantità 25 g
Beilstein 02, 216
Fieser 13,197
Gravità specifica 1.72
Peso formulazione 119.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromoacetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.