Learn More
Bromoacetyl bromide, 98%
Codice prodotto. 10448820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10448820 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10336360 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10448820 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106601000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 598-21-0 | C2H2Br2O | 201.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-21-0
Formula molecolare C2H2Br2O
Molecular Weight (g/mol) 201.85
Numero MDL MFCD00000115
InChI Key LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
PubChem CID 61147
IUPAC Name 2-bromoacetyl bromide
SMILES C(C(=O)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetyl bromide
Nota nome 98+%
Colore White
Densità 2.3100g/mL
Punti di ebollizione 147°C to 150°C
Punto d'infiammabilità >105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2COBr
Indice di rifrazione 1.5450 to 1.547
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 215
Gravità specifica 2.31
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: solulbe in acetone,carbontetrachloride
Peso formulazione 201.85
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromoacetyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.