Learn More
Bromobenzene, 99%, pure
Codice prodotto. 10599810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10599810 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10589810 1 L Bottiglia in vetro 1L
11350320 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
13408308 10 L Plastic Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10599810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106682500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-86-1 | C6H5Br | 157.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-86-1
Formula molecolare C6H5Br
Molecular Weight (g/mol) 157.01
Numero MDL MFCD00000055
InChI Key QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47
PubChem CID 7961
ChEBI CHEBI:3179
IUPAC Name bromobenzene
SMILES BrC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bromobenzene
Punto di fusione -31.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4900g/mL
Punti di ebollizione 156.0°C
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5Br
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.5600
Quantità 250 mL
Beilstein 05,206
Indice di Merck 15,1413
Gravità specifica 1.49
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 10.4g/100g alcohol (25 c),71.3g/100g ether (25 c),miscible with chloroform and benzene
Viscosità 1.124 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 157.01
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.