Learn More
Bromobenzene-d{5}, 99% (Isotopic)
Codice prodotto. 11359947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11359947 2 g 2g
11369947 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11359947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042269.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 4165-57-5 | C6H5Br | 162.04 g/mol
The labeled version of bromobenzene , used as a general reagent in palladium-catalyzed reaction and in the synthesize of Grignard reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4165-57-5
Formula molecolare C6H5Br
Molecular Weight (g/mol) 162.04
Numero MDL MFCD00000056
InChI Key QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Sinonimo bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, ≥99 atom % d cp
PubChem CID 2723968
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Bromobenzene-d5
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.55 g/mL
Punto d'infiammabilità 51°C (124°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.557
Quantità 2 g
Punti di ebollizione 53°C (23mmHg)
Numero UN UN2514
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name 1-bromo(²H₅)benzene
Peso formulazione 162.06
Percent Purity 99%