Learn More
Bromobenzene, Mikromol™
Codice prodotto. 17992526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17992526 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0006.32
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bromobenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromobenzene
CAS 108-86-1
Nomi componenti o analita Bromobenzene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H5 Br
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-Bromobenzene, Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Brc1ccccc1
IUPAC Name bromobenzene
Molecular Weight (g/mol) 157.01
Quantità 100 mg
Peso formulazione 155.9575 g/mol