Learn More
R&D Systems™ BromoCatch™ GFP Expression Plasmid (N-term, pCMV, HygB)
Codice prodotto. 31900391
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31900391 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31900391 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDEHBC05GFP050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 50 μg