Learn More
Bromochloronitromethane (>85%), TRC
Codice prodotto. 30134873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134873 2.5 mg 2.50mg
30137384 5 mg 5mg
17984095 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134873 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6823652.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135531-25-8
Formula molecolare C H Br Cl N O2
Molecular Weight (g/mol) 174.38
Sinonimo Bromochloronitromethane
IUPAC Name bromo-chloro-nitromethane
SMILES [O-][N+](=O)C(Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromochloronitromethane
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/CHBrClNO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Peso formulazione 172.8879