Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, ACS reagent
Codice prodotto. 10675861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10675861 5 g Glass bottle 5g
10453541 1 g Glass bottle 1g
10740672 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10675861 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 402930050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-60-8
Formula molecolare C21H14Br4O5S
Molecular Weight (g/mol) 698.014
Numero MDL MFCD00005874
InChI Key FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
PubChem CID 6451
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocresol Green
Punto di fusione 225.0°C
Chiarezza Passes Test
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Indice di Merck 15, 1393
Colore Beige to Brown
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethylacetate
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 698.01
Grado Reagente ACS