Learn More
Bromocresol green indicator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Codice prodotto. 15693840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15693840 25 g Glass Bottle 25g
15603850 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15693840 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3274225G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    267.97€ / 25g
    Risparmia 44.03€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Reag. Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-60-8
Formula molecolare C21H14Br4O5S
Molecular Weight (g/mol) 698.014
Numero MDL MFCD00005875
InChI Key FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, Bromocresol Blue
PubChem CID 6451
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocresol green indicator
Nota nome Reag. Ph. Eur.
CAS max % 100.0000%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C19H10Br4O5S
Beilstein 372527
Colore Brown
Quantità 25 g
Peso formulazione 698.01
Percent Purity 100%
Grado Ph. Eur.