Specifica
| Punto di fusione | 225°C |
| CAS | 76-60-8 |
| Formula molecolare | C21H14Br4O5S |
| Numero MDL | 5874 |
| Peso formulazione | 698.01g/mol |
| Imballaggio | Glass Jar |
| Colore | Beige |
| Quantità | 25 g |
| Forma fisica | Powder |