Learn More
Bromocresol Green, sodium salt, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 402940050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67763-24-0 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10005760
  • 44.40€ / 5g
In stock, pronto per la spedizione: 8
Identificatori chimici
67763-24-0
719.996
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
23675901
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)[O-])Br)Br)O)Br.[Na+]
C21H13Br4NaO5S
MFCD00148898
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
sodium;2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenolate
Specifica
Bromocresol Green, sodium salt
67763-24-0
C21H13Br4NaO5S
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
Authentic
sodium;2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenolate
23675901
Powder
Glass bottle
Black to Brown-Green
Pure
Passes Test
MFCD00148898
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)[O-])Br)Br)O)Br.[Na+]
719.996
720
ACS Reagent
from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
5g
Videos
SDS Documenti