Learn More
Bromocresol Green Solution, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15620580 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15620580 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15620580 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 02559500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Indicator, ready-to-use
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocresol Green Solution
Punto di fusione 89.5deg.C
CAS 76-60-8
Formula molecolare C21H14Br4O5S
Numero MDL MFCD00005874
Numero UN UN1219
Beilstein 372527
InChI Key FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
Molecular Weight (g/mol) 698.014
PubChem CID 6451
Peso formulazione 698.01g/mol
Imballaggio Glass bottle
Densità 0.79g/mL at 20°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)