Learn More
Bromocresol Green, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromocresol green |
| CAS | 76-60-8 |
| Formula molecolare | C21 H14 Br4 O5 S |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Tetrabromo-m-cresolphthalein sulfone, 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C |
| IUPAC Name | 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 698.01 |
| Peso formulazione | 693.7295 |