Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, sodium salt, pure, water soluble, indicator
Codice prodotto. 10153200 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10153200 5 g Glass bottle 5g
10337660 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10153200 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 151320050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 67763-24-0 | C21H13Br4NaO5S | 720.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67763-24-0
Formula molecolare C21H13Br4NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 720.00
Numero MDL MFCD00148898
InChI Key HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
PubChem CID 23675901
IUPAC Name sodium;2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenolate
SMILES [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
Spécification
Materiale o nome chimico Bromocresol Green, sodium salt
Chiarezza (0.1% in water) clear
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Intervallo di transizione visivo from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Colore Black/Green to Brown
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 720
Grado Ultrapuro
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromocresol Green, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromocresol Green, sodium salt
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.