Learn More
Bromocresol purple, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11460942 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11460942 100 g
11440942 5 g
11450942 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460942 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219508080
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Identificatori chimici
CAS 115-40-2
Formula molecolare C21H16Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 540.22
Numero MDL MFCD00011681
InChI Key ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5', 5”-dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC Name 3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocresol purple
Colore Brown/Purple
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 540.24
Grado Reagent