Learn More
Bromocresol Purple Indicator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromocresol Purple |
| Punto di fusione | 240°C |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Adeguatezza | Complies for change range |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 359618 |
| Colore | Dark Purple |
| pH | 5.2 to 6.8 (yellow to purple) |
| Quantità | 1 kg |
| Vedi altri risultati |