Learn More
Bromocresol Purple Indicator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15693820 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25g
5g
Codice prodotto. 15693820
Marca: Honeywell-Fluka 326425G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Indicator, Reag. Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-40-2
Formula molecolare C21H16Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 540.22
Numero MDL MFCD00011681
InChI Key ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocresol Purple
Punto di fusione 240°C
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 359618
Peso formulazione 540.22g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Adeguatezza Complies for change range
pH 5.2 to 6.8 (yellow to purple)
Quantità 5 g