Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Purple, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10295570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
140g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10295570 5 g Glass bottle 5g
10347660 25 g Glass bottle 25g
15760809 140 g Glass bottle 140g
11926801 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10295570 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 151330050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-40-2
Formula molecolare C21H16Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 540.22
Numero MDL MFCD00011681
InChI Key ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Specifica
Absorbance (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm
Materiale o nome chimico Bromocresol Purple
Punto di fusione 245.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)
Colore Pink or Salmon
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C)
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
IUPAC Name 3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Peso formulazione 540.21
Grado Pure