Learn More
Bromocresol Purple, Pure, Indicator Grade, Solid, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10468590 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10468590
Marca: Fisher Chemical B/4330/44
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
C21H16Br2O5S, CAS Number-115-40-2, 25g, Red, 540.21g/mol, 245 deg.C, 11681, Glass Jar, Powder Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 245°C
CAS 115-40-2
Formula molecolare C21H16Br2O5S
Numero MDL 11681
Peso formulazione 540.21g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Red
Quantità 5 g
Forma fisica Powder