Learn More
Bromocresol Purple sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
Codice prodotto. 11368967
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
600mL
Codice prodotto. 11368967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038700.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62625-30-3
Formula molecolare C21H15Br2NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 562.204
Numero MDL MFCD00148896
InChI Key KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Sinonimo Bromocresol Purple, water soluble
PubChem CID 23665568
IUPAC Name sodium;2-[(E)-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-(3-bromo-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocresol Purple sodium salt
Concentrazione 0.04% w/v aq. soln.
Peso formulazione 562.22
Colore Orange
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid