Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Purple, sodium salt, pure, water soluble, indicator
Codice prodotto. 10791881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
Codice prodotto. 10791881
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229610050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62625-30-3
Formula molecolare C21H15Br2NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 562.204
Numero MDL MFCD00148896
InChI Key KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Sinonimo BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
PubChem CID 23665568
IUPAC Name sodium;2-[(E)-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-(3-bromo-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzenesulfonate
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocresol Purple, sodium salt
Nota nome Water soluble, Indicator, Pure
Beilstein 19, 91
Indice di Merck 15, 1394
Informazioni di solubilità Solubility in water: Soluble
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 562.2
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 900 min. (590nm, 0.01N NaOH)
Intervallo di transizione visivo from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)
Colore Brown to Red
Quantità 5 g
Forma fisica Powder