Descrizione
Bromocresol green (BCG) is a dye of the triphenylmethane family. It is used as a pH indicator in applications such as growth mediums for microorganisms and titrations. It is also used as a tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It functions as an inhibitor of the prostaglandin E2 transport protein.
- Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
- Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
- Ready to use reagent eliminates the time and labor of preparing precise volumetric solutions
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 89°C |
| CAS | 76-60-8 |
| Formula molecolare | C21H14Br4O5S |
| Densità | 0.839g/cm3 |
| Sinonimo | BCG |
| Colore | Green |
| pH | 3.8 to 5.4 |
| Quantità | 100 mL |
| InChI Key | FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N |
| Forma fisica | Liquid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BROMOCRESOL GREEN SOLUTION
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol