Learn More
Bromocyclobutane, 95%
Codice prodotto. 11475193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11475193 25 g 25g
11455193 1 g 1g
11465193 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475193 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12817.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.004 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4399-47-7
Formula molecolare C4H7Br
Molecular Weight (g/mol) 135.004
Numero MDL MFCD00001317
InChI Key KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
PubChem CID 78110
IUPAC Name bromocyclobutane
SMILES C1CC(C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocyclobutane
Densità 1.431
Punti di ebollizione 107°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 22°C (71°F)
Indice di rifrazione 1.4795
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1900415
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 135.01
Percent Purity 95%