Learn More
Bromocycloheptane, 97%
Codice prodotto. 11416326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416326 25 g 25g
11406326 5 g 5g
11426326 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11416326 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23110.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2404-35-5
Formula molecolare C7H13Br
Molecular Weight (g/mol) 177.09
Numero MDL MFCD00004149
InChI Key LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
IUPAC Name bromocycloheptane
SMILES BrC1CCCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocycloheptane
Densità 1.3
Punti di ebollizione 71°C to 72°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Indice di rifrazione 1.5052
Quantità 25 g
Beilstein 1098389
Peso formulazione 177.09
Percent Purity 97%