Learn More
Bromocyclohexane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromocyclohexane |
| CAS | 108-85-0 |
| Formula molecolare | C6H11Br |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-Bromocyclohexane, Cyclohexyl Bromide, NSC 11207 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | BrC1CCCCC1 |
| IUPAC Name | bromocyclohexane |
| Molecular Weight (g/mol) | 163.06 |
| Peso formulazione | 162.0044 |