Learn More
Bromocyclohexane, TRC
Codice prodotto. 30339792
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339792 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339792 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6825651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocyclohexane
CAS 108-85-0
Formula molecolare C6H11Br
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Bromocyclohexane, Cyclohexyl Bromide, NSC 11207
InChI Formula InChI=1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMILES BrC1CCCCC1
IUPAC Name bromocyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 163.06
Peso formulazione 162.0044