Learn More
Bromocyclopropane, 99%
Descrizione
Bromo Cyclopropane is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It is also used in the production of cyclopropyl boric acid. It is used as an intermediate in organic synethesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bromo Cyclopropane is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It is also used in the production of cyclopropyl boric acid. It is used as an intermediate in organic synethesis.
Solubility
It is soluble in chloroform, and methanol. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. Keep away from strong oxidizing agents, strong bases.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromocyclopropane |
| Densità | 1.515 |
| Punti di ebollizione | 68°C to 70°C |
| Punto d'infiammabilità | −6°C (21°F) |
| Odore | Recognizable |
| Indice di rifrazione | 1.46 |
| Quantità | 50 g |
| Numero UN | UN1993 |
| Beilstein | 1900287 |
| Informazioni di solubilità | It is soluble in chloroform,and methanol. Insoluble in water. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cyclopropyl bromide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclopropyl bromide