Learn More
Bromocyclopropane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromocyclopropane |
| CAS | 4333-56-6 |
| Formula molecolare | C3H5Br |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Cyclopropyl bromide, NSC 89692 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2 |
| SMILES | BrC1CC1 |
| IUPAC Name | bromocyclopropane |
| Molecular Weight (g/mol) | 120.98 |
| Peso formulazione | 119.9575 |