Learn More
Bromoethane, TRC
Codice prodotto. 30334884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334884 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334884 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68419510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoethane
CAS 74-96-4
Formula molecolare C2 H5 Br
Quantità 10 g
Sinonimo Bromoethane, 2-Bromoethane, Bromic ether, Ethyl bromide, F 160B1, Hydrobromic ether, Monobromoethane, NSC 8824
InChI Formula InChI=1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
SMILES CCBr
IUPAC Name bromoethane
Molecular Weight (g/mol) 108.97
Peso formulazione 107.9575