Learn More
Bromoform 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30309754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309754 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309754 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09011104ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tribromomethane
CAS 75-25-2
Nomi componenti o analita Tribromomethane
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C H Br3
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
InChI Formula InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
SMILES BrC(Br)Br
IUPAC Name bromoform
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 252.73
Quantità 1 mL
Peso formulazione 249.7628 g/mol