Learn More
Bromoform, 96%, stabilized
Codice prodotto. 13468378 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13468378 5 L Plastic drum 5L
10256110 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10377570 1 L Bottiglia in vetro 1L
10573244 2.5 L Plastic drum 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13468378 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158200050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75-25-2 | CHBr3 | 252.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-25-2 , 64-17-5
Formula molecolare CHBr3
Molecular Weight (g/mol) 252.73
Numero MDL MFCD00000128
InChI Key DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
IUPAC Name bromoform
SMILES C(Br)(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoform
Punto di fusione 8.0°C
Colore Colorless to Orange-Yellow
Densità 2.6300g/mL
Punti di ebollizione 150.0°C to 151.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare CHBr3
Quantità 5 L
Beilstein 01,68
Fieser 12,74
Indice di Merck 15,143
Gravità specifica 2.63
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,,petroleum ether,acetone and oils
Stabilizzatore 3 to 4 wt% ethanol
Peso formulazione 252.73
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid