Learn More
Bromoform, 99+%, stabilized
Codice prodotto. 10331274 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10331274 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10743221 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10687094 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10331274 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220691000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-25-2 | CHBr3 | 252.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-25-2 , 64-17-5
Formula molecolare CHBr3
Molecular Weight (g/mol) 252.73
InChI Key DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
IUPAC Name bromoform
SMILES C(Br)(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoform
Punto di fusione 8°C
Colore White
Densità 2.8900g/mL
Punti di ebollizione 150°C to 151°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (excluding stabilizer) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CHBr3
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 68
Fieser 12,74
Indice di Merck 15, 1430
Gravità specifica 2.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Stabilizzatore 1.5 wt% max. ethanol
Peso formulazione 252.73
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder